Proteomik-Arbeitsabläufe
Innovative, zuverlässige und leicht anwendbare Produkte, mit denen Sie die anspruchsvollen Anforderungen Ihres Proteomik-Arbeitsablaufs erfüllen können.
Produktauswahl
Acclaim 300
Achieve high-resolution peptide mapping and protein separations. The 3µm ultrapure silica particles reduce the limits for diffusion of the analytes into the stationary phase for fast, high-resolution separations.
Smart Digest
Smart Digest is a highly stable immobilized trypsin reactor; when combined with state of the art heating technology, it produces fast, reproducible digestions ready for analysis by LC/MS.
Nano-, Kapillar- und Mikro-LC-Säulen
Eine umfassende Palette innovativer Säulen, die hohe Leistung und Bedienerfreundlichkeit vereinen und hervorragende Trennungen für die Proteomik-Forschung bieten.