Arbeitsabläufe im Life Sciences-Bereich
Innovative Produkte von der Probenvorbereitung bis zur Probenhandhabung und -auftrennung ermöglichen zuverlässigere Bestimmungen und Charakterisierungen von Proben in Ihrem Life Sciences-Arbeitsablauf.
Produktauswahl
MAbPac™ RP LC-Säulen
Für eine leistungsstarke Umkehrphasen (RP)-HPLC- und LC/MS-Charakterisierung monoklonaler Antikörper (mAbs), Fragmente, Varianten, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs), pegylierter Proteine und bispezifischer Proteine.
MAbPac™ SCX-10 LC-Säulen
Für hochauflösende, hocheffiziente Analyse monoklonaler Antikörper (mAbs) und zugehöriger Varianten. Das einzigartige nicht poröse, pellikulare Harz bietet Auflösungsleistung zur Trennung von mAb-Varianten, die sich durch nur einen geladenen Rest abheben.
MAbPac™ SEC-1-Säulen
Für die hochauflösende Trennung von monoklonalen Antikörpern (mAbs), einschließlich Monomeren, Aggregaten und Fab- und Fc-Fragmenten aus der Proteolyse.
MAbPac™ HIC-10-Säulen
Hochauflösende Kieselgelsäulen für die Trennung monoklonaler Antikörper (mAbs) und verwandter Biologika durch hydrophobe Interaktion.
MAbPac™ HIC-20 HPLC-Säulen
Zur Trennung von monoklonalen Antikörpern (mAbs), mAb-Fragmenten und oxidierten Varianten durch hydrophobe Interaktionschromatographie (HIC). Die einzigartige Chemie dieser Kieselgelsäulen bietet eine hohe Auflösung und hervorragende Selektivität.
MAbPac™ HIC-Butyl HPLC-Säulen
Zur Trennung monoklonaler Antikörper (mAbs) und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs). Diese Säulen basieren auf hydrophilen, nicht porösen 5 μm-Polymerpartikeln mit funktionellen Butylgruppen.
GlycanPac™ AXR-1 LC-Säulen
Eine leistungsstarke Kieselgel-basierte Chromatographiesäule, die in einem gemischten Modus die Trennung mittels einer Kombination aus Ladung, Isomerstruktur und -größe erzielt.
DNAPac™ RP-Säulen
Erzielen Sie hervorragende Umkehrphasen-Oligonukleotid-Trennungen. Die einzigartige Chemie wurde für die Analyse von Oligonukleotiden und doppelsträngigen (DS) DNA/RNA-Fragmenten mittels LC/UV oder LC/MS entwickelt.