VWR® Petri Dishes with Lid, Soda-lime Glass
Lieferant: VWR Collection
391-0652EA 48.2 CHF
391-0652 391-0660 391-0665 391-0668 391-0671 391-0673 391-0674 391-0707 391-0708
VWR® Petri Dishes with Lid, Soda-lime Glass
Zellkulturschalen Petrischalen
Petrischalen aus Glas eignen sich ideal zur Kultivierung von Bakterien, Pilzen und anderen Mikroorganismen sowie für Zellkulturen in Forschung und Diagnostik.
  • Langlebig, wiederverwendbar und leicht zu reinigen
  • Eine nachhaltige Wahl
  • Chemisch inertes Glas verhindert unerwünschte Reaktionen mit Kulturen oder Proben
  • Transparentes Glas erleichtert die Beobachtung von Wachstum und Entwicklung
Petrischalen aus Glas sind langlebig, wiederverwendbar und bieten eine sterile Umgebung für verschiedene wissenschaftliche Anwendungen.
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bitte beachten