Avantor® Small Scale Magnetic Mixing Systems
Lieferant: JM SEPARATIONS
734-3666EA 27300 CHF
734-3666 734-3663
Avantor® Small Scale Magnetic Mixing Systems
Rührer Rührwerke
Das Avantor Magnetmischsystem für den kleinen Maßstab ist eine robuste, flexible, hochwertige und von Experten entwickelte Lösung für Mischanforderungen im Einmalgebrauch mit kleinen Volumina bis zu 20 L.
  • Intuitive Software: Steuerung über ein benutzerfreundliches Softwareprogramm auf einem 7"-Farb-Touchscreen. Mit dieser Software können Benutzer Mischprofile speichern und ihre Mischeinstellungen anzupassen
  • Integrierte Wägezelle: Das System kommt standardmäßig mit einer integrierten Wägezelle, die das Gewicht des Gefäßes und des Inhalts misst und so eine genaue Rückmeldung zum Mischvorgang liefert
  • Lexan-Stützbehälter: Der Einweg-Mischbeutel wird von einem transparenten, abnehmbaren und mit dem Plattformboden verriegelbaren Behälter getragen. Dies ermöglicht eine einfache und schnelle Installation und Handhabung der Mischkammer
  • Libelle: Verstellbare Füße und eine integrierte Libelle sorgen für eine stabile Plattform auf unebenen Oberflächen
  • Temperaturgesteuerte Ummantelung: Das System verfügt über eine temperaturgesteuerte Ummantelung, die dafür sorgt, dass die Temperatur in der Mischkammer konstant bleibt
Der Magnetmischbeutel für den kleinen Maßstab ist ein steriler Mischbehälter für den Einmalgebrauch, der die Mischleistung maximiert und gleichzeitig störende Scherkräfte minimiert. Das 5-blättrige-Flügelrad schwebt aufgrund der Magnetkräfte frei, wodurch das Risiko der Partikelbildung minimiert und eine sichere und homogene Produktmischung gewährleistet wird. Die kleinen magnetischen Mischbeutel von Avantor sind in Standardausführungen mit einem Fassungsvermögen von 5 bis 10 L erhältlich. Die erfahrenen Ingenieure von Avantor helfen Ihnen gerne dabei maßgeschneiderte Lösungen zu Ihren individuellen Mischaufgaben im Bioprocessing zu entwickeln.
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Für kundenspezifische Optionen zu Magnetmischsystemen für den Einmalgebrauch im kleinen Maßstab wenden Sie sich bitte an Ihren Avantor-Vertriebsmitarbeiter.