Vios™ iDx CO₂ Incubators
Lieferant: Thermo Scientific
51036156 51036162 51036153 51036159 51036276 51036282 51036273 51036279
390-1929EA 18000 CHF
390-1929 390-1930 390-1931 390-1932 390-1933 390-1934 390-1935 390-1936
Vios™ iDx CO₂ Incubators
Brutschränke CO₂-Brutschränke
Speziell entwickelt für die Leistungszuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und den Mehrwert, die für eine Reihe von Kultivierungsanforderungen von der Grundlagenforschung bis hin zu anspruchsvollen Spitzenanwendungen erforderlich sind. Speziell entwickelt für die Leistungszuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und den Mehrwert, die für eine Reihe von Kultivierungsanforderungen von der Grundlagenforschung bis hin zu anspruchsvollen Spitzenanwendungen erforderlich sind.
  • Thermo Scientific™ THRIVE™ Active Airflow-Technologie für homogene Wachstumsbedingungen.
  • Der Thermo Scientific™ Steri-Run™ Hochtemperatur-Sterilisationszyklus bietet Sterilitätsgarantie von 12 log
  • HEPA-Filterung in der Kammer erreicht Luftqualität wie in einem Reinraum der ISO-Klasse 5 innerhalb von nur 5 Minuten nach 30-sekündigem Öffnen der Tür
  • Hochwertiger Infrarotsensor in der Kammer für CO2 (IR180Si oder TC180), Temperatur und optional O2 ermöglicht schnelle Reaktionen zur Aufrechterhaltung der gewünschten Bedingungen
  • Großes 18 cm (7") großes Touchscreen-Display für eine schnelle und übersichtliche Überwachung der Kammerbedingungen
  • Geschützter, integrierter Feuchtigkeitsbehälter sorgt für optimale Umgebungsbedingungen und minimiert Kontaminationen
  • Ergonomisches Türdesign erleichtert das routinemäßige Be- und Entladen sowie die Kontrolle der Kulturen
  • Temperatur des Sterilisationszyklus: 180 °C
  • Dauer des Sterilisationszyklus: ≤12 hrs
Investieren Sie in Vios iDx CO2 Mit dem Inkubator profitieren Sie nicht nur von erstklassiger Zellexpansionsleistung, sondern auch von der Gewissheit, für alle Herausforderungen von morgen gerüstet zu sein.
Zertifizierungen:
UL- und CSA-konform.
Bestellinformation:
Zubehör ist nicht im Lieferumfang inbegriffen und muss separat bestellt werden.