Axygen® RIGIPLATE® PCR Microplates for Automation
Lieferant: Corning
PCR-96-BRF-C-C PCR-96-EPF-B-C PCR-384-FS-C-C PCR-96-EPS-C-C PCR-96-BRF-B-C PCR-384-FS-B-C PCR-96-EPF-C-C PCR-96-EPS-B-C
AXYGPCR-96-BRF-C-CEA 336 CHF
AXYGPCR-96-BRF-C-C AXYGPCR-96-EPF-B-C AXYGPCR-384-FS-C-C AXYGPCR-96-EPS-C-C AXYGPCR-96-BRF-B-C AXYGPCR-384-FS-B-C AXYGPCR-96-EPF-C-C AXYGPCR-96-EPS-B-C
Axygen® RIGIPLATE® PCR Microplates for Automation
Mikrotiterplatten PCR-Platten
Zertifizierungen:
DNAse-, RNAse-frei, frei von humaner DNA. ISO 13485 und ISO 8 zertifizierte Produktionsstätte.
Lieferumfang:
Verpackung:
10 Platten/Packung; 50 Packungen/Karton.
Bitte beachten