b.safe Abluftfilter-Adapter Justrite
Lieferant: Bohlender
M815-01 M817-01
BOHLM815-01EA 43.7 CHF
BOHLM815-01 BOHLM817-01
b.safe Abluftfilter-Adapter Justrite
Fittings und Verbinder
Adapter zur Verwendung von b.safe Abluftfiltern für sicheres Sammeln von HPLC-Abfällen in Justrite®-Sicherheitsbehältern ohne Entweichen schädlicher Lösemitteldämpfe.
  • Aus PP-grau oder PE-schwarz
  • Mit Gewinde GL 14
Adapter zur Montage auf den seitlichen Kupplungsanschlüssen von Justrite® Sicherheitsbehältern für HPLC-Abfälle, mit Anschluss zum Einschrauben des b.safe Abluftfilters (Gewinde GL 14, nicht enthalten) zur Belüftung des Abfallbehälters während der Befüllung. Ausführung entweder aus PP-grau für Kupplungsanschluss aus PP-grau oder aus PE-schwarz für Kupplungsanschluss aus Edelstahl.