Sartobind® Rapid A Labs
Lieferant: Sartorius
SBLRA025EL-1 SBLRA025EL-A
SARTSBLRA025EL-1EA 248 CHF
SARTSBLRA025EL-1 SARTSBLRA025EL-A
Sartobind® Rapid A Labs
Filter Membranfilterkapseln
Bis Affinität und darüber hinaus: Schnelle, flexible und zukunftssichere Antikörperreinigung.
  • Die schnellste Matrix. Hohe Flussraten und reduzierte Verweilzeiten ermöglichen die Herstellung reiner Antikörper in weniger als zwei Minuten vom Äquilibrieren zum fertigen Antikörper
  • Steigerung der Produktivität. Maximale dynamische Bindungskapazität unterstützt die Vorbereitung Ihrer Antikörperprobe mit höchstmöglicher Ausbeute und Reinheit
  • Plug and play. Reduzieren Sie Ihren Workflow. Die gebrauchsfertigen Einheiten machen Säulenpackung und Pufferentgasung