NANOCOLOR® Photometrisches Standard-Testkit für Mangan
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
91860
918126
MANA91860EA
209
CHF
MANA91860
MANA918126
NANOCOLOR® Photometrisches Standard-Testkit für Mangan
Umwelt-Prüfkits
Photometrisches Testkit zur Bestimmung von Mangan in Wasserproben.
- Gebrauchsfertige Reagentien für bis zu 500 Bestimmungen
- Ausgezeichnete Empfindlichkeit und Genauigkeit aufgrund der Messungen in 50-mm-Küvetten
- Geringe Kosten pro Bestimmung
- Einfache Verdünnung für die Analyse von höheren Konzentrationen
Die Testkits werden in rechteckigen 10 oder 50-mm-Küvetten bewertet. Sie sind auf NANOCOLOR® Photometern vorprogrammiert. Programmierdaten für andere Spektralphotometer sind verfügbar.
Meerwasseranalyse: Nein
Gefährliches Material: Ja
Anmerkung: Messbereich auf NANOCOLOR VIS II
Bestellinformation:
Lieferumfang: Robuste Box mit Reagentien für 250 Tests.