NANOCOLOR® Photometrisches Standard-Testkit für Eisen
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
91836 918128
634-8129EA 131 CHF
634-8129 MANA918128
NANOCOLOR® Photometrisches Standard-Testkit für Eisen
Umwelt-Prüfkits
Photometrisches Testkit zur Bestimmung von Eisen in Wasserproben.
  • Gebrauchsfertige Reagentien für bis zu 500 Bestimmungen
  • Ausgezeichnete Empfindlichkeit und Genauigkeit aufgrund der Messungen in 50-mm-Küvetten
  • Geringe Kosten pro Bestimmung
  • Einfache Verdünnung für die Analyse von höheren Konzentrationen
Die Testkits werden in rechteckigen 10 oder 50-mm-Küvetten bewertet. Sie sind auf NANOCOLOR® Photometern vorprogrammiert und auch mit METTLER TOLEDO Easy VIS und Easy UV kompatibel. Programmierdaten für andere Spektralphotometer sind verfügbar.
Anmerkung: Messbereich auf NANOCOLOR VIS II
Bestellinformation:
Lieferumfang: Robuste Box mit Reagentien für 250 Tests.