NANOCOLOR® Photometrische Rundküvettenteste für Nitrit
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
985068
985069
MANA985068EA
128
CHF
MANA985068
MANA985069
NANOCOLOR® Photometrische Rundküvettenteste für Nitrit
Umwelt-Prüfkits
Photometrisches Testkit zur Bestimmung von Nitrit in Wasserproben.
- Messung direkt im Teströhrchen, spart Zeit und verringert die Exposition gegenüber chemischen Reagenzien
- Barcodierte Rundküvetten für einfachen Testaufruf in NANOCOLOR® Spektralphotometern
- Präzise vordosierte Reagenzien mit gleichbleibend hoher Qualität von Charge zu Charge
- Farbige Piktogramm-Anleitungen und einfache Handhabung der Rundküvetten
- 16 mm (AD) Rundküvetten für einfaches Pipettieren
Die Testkits werden in 16-mm-(AD)-Röhrchen bewertet. Sie sind auf NANOCOLOR® Photometern vorprogrammiert und auch mit METTLER TOLEDO Easy VIS und Easy UV kompatibel. Programmierdaten für andere Spektralphotometer sind verfügbar.
Meerwasseranalyse: Ja
Anmerkung: Messbereich auf NANOCOLOR VIS II
Bestellinformation:
Lieferumfang: Robuste Box mit 20 Röhrchen.