NANOCOLOR® Photometrisches Standard-Testkit für Nitrat
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
91863 91865
MANA91863EA 126 CHF
MANA91863 MANA91865
NANOCOLOR® Photometrisches Standard-Testkit für Nitrat
Umwelt-Prüfkits
Photometrisches Testkit zur Bestimmung von Nitrat in Wasserproben.
  • Gebrauchsfertige Reagentien für bis zu 500 Bestimmungen
  • Ausgezeichnete Empfindlichkeit und Genauigkeit aufgrund der Messungen in 50-mm-Küvetten
  • Geringe Kosten pro Bestimmung
  • Einfache Verdünnung für die Analyse von höheren Konzentrationen
Die Testkits werden in rechteckigen 10 oder 50-mm-Küvetten bewertet. Sie sind auf NANOCOLOR® Photometern vorprogrammiert und auch mit METTLER TOLEDO Easy VIS und Easy UV kompatibel. Programmierdaten für andere Spektralphotometer sind verfügbar.
Meerwasseranalyse: Nein
Gefährliches Material: Ja
Anmerkung: Messbereich auf NANOCOLOR VIS II
Bestellinformation:
Lieferumfang: Robuste Box mit Reagentien.