IntelliStack™ Inkubationsschüttler, Einzeleinheit
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
8882620D 8882620U 8885020D 8885020U
BARN8882620DEA 31000 CHF
BARN8882620D BARN8882620U BARN8885020D BARN8885020U
IntelliStack™ Inkubationsschüttler, Einzeleinheit
Schüttler Inkubationsschüttler
Der Thermo Scientific™ IntelliStack™ CO₂-Inkubationsschüttler ist ein vielseitiges Laborgerät zum gleichzeitigen Inkubieren und Schütteln von Proben. Er vereint die Funktionen eines Inkubators und eines Schüttlers und bietet eine kontrollierte Umgebung für Zellkulturen, mikrobielles Wachstum und verschiedene andere Anwendungen. Mit einstellbaren Einstellungen für Temperatur, Geschwindigkeit und Feuchtigkeit bietet er präzise Kontrolle über die Versuchsbedingungen. Ein großes, benutzerfreundliches 10"-Farb-Touchscreen-Display mit Echtzeitüberwachung wichtiger Parameter, Alarmen, Warnmeldungen und Datenprotokollierung mit Export über USB oder Ethernet ermöglicht eine einfache Bedienung. Benutzer können Temperatur, Geschwindigkeit, Luftfeuchtigkeit und Dauer individuell einstellen und verwalten, um die Anforderungen verschiedener Anwendungen zu erfüllen.
  • Erhältlich mit 25- oder 50-mm-Umlauf für unterschiedliche Gefäßgrößen und Protokolle
  • Leicht zu reinigende, abgerundete Ecken, integrierter Abfluss und bidirektionale UV-Innenbeleuchtung ermöglichen die einfache Betrachtung der Proben ohne Öffnen der Tür
  • Inklusive Zugangsöffnung für einfachen Zugang zum Innenraum
  • Optionaler Lichtschutz für lichtempfindliche Anwendungen
  • Geräte mit nach oben schwingenden Türen für einfachen Zugang im gestapelten Zustand
  • Kühlung und Umgebungsfeuchtigkeit bis zu 90%
  • Programmierbar mit bis zu 12 individuellen Schritten
  • IntelliStack™ Inkubationsschüttler können mit den mitgelieferten Komponenten bis zu 3 Einheiten hoch gestapelt werden
  • Effizientes Kohlenwasserstoff-Kältemittel und leiser Betrieb (<60 dB)
Großes, benutzerfreundliches, intuitives 10"-Farb-Touchscreen-Display. Echtzeitüberwachung wichtiger Parameter. Einfaches Starten, Stoppen oder Deaktivieren aller Parameter vom Hauptbildschirm aus. Programmmodus mit der Möglichkeit, bis zu 12 Schritte pro Programm anzupassen. Im manuellen Modus kann der Bediener jeden Parameter so einstellen, dass er im Dauerbetrieb läuft.
Verbesserte Probensicherheit und Benutzerzugriffskontrolle, damit nur autorisierte Personen Änderungen an kritischen Parametern vornehmen können. Daten-, Alarm- und Eventlogging mit Export via USB oder Ethernet. In das Gerät integrierte Alarme und Warnungen, die bei Bedarf angepasst oder deaktiviert werden können. In das Gerät integrierter Hitzeschutz und Überhitzungsschutzschalter zum Schutz der Proben. Präzise Kontrolle des CO₂-Gehalts in der Kammer durch einen IR-Sensor.
Großer Innenraum zum Schütteln von Schüttelkolben mit bis zu 5 l Fassungsvermögen. Große 889×558,8 mm ausziehbare Plattform ist vorinstalliert und kann zur Reinigung und Probenentnahme herausgezogen werden. Mit den mitgelieferten Komponenten können bis zu drei IntelliStack™ Inkubationsschüttler gestapelt werden. CO₂- und Nicht-CO₂-Modelle lassen sich für eine effizientere Raumnutzung stapeln. Der optionale IntelliStack-Stativ kann mit einer oder zwei Einheiten verwendet werden, um die Einheiten um 340,3 mm anzuheben und die Ergonomie zu verbessern.
Alle Geräte enthalten Kältemittel mit Kohlenwasserstoff mit geringem Energieverbrauch. Kompatibel mit den vorhandenen Thermo Scientific™ Klemmen und Zubehör.
Zertifizierungen:
Lieferumfang:
Lieferung mit zwei Jahren Herstellergarantie.
Bitte beachten