EBI 12-T220 Temperatur Datenlogger für Prozessvalidierung
Lieferant: EBRO
1340-6604 1340-6605
EBRO1340-6604EA 6750 CHF
EBRO1340-6604 EBRO1340-6605
EBI 12-T220 Temperatur Datenlogger für Prozessvalidierung
Datenlogger
Der EBI 12-T220 ist ein hochpräziser Temperaturdatenlogger für die Prozessvalidierung in Labors und der pharmazeutischen Industrie. Mit einem Temperaturbereich von –200 bis +200 °C und einer Genauigkeit von bis zu 0,05 °C ermöglicht es präzise Temperaturmessungen in kritischen Anwendungen wie Sterilisation und Desinfektion.
  • Geeignet für Dampfsterilisatoren, Reinigungs- und Desinfektionsgeräte
  • Temperaturbereich: -200 bis +200 °C
  • Hohe Präzision. bis zu 0,05 °C
  • Flexibler Edelstahlfühler (Ø 1,50 mm)
Der Temperaturdatenlogger EBI 12-T220 von ebro erfüllt die strengen Anforderungen der Pharmaindustrie und von Laboranwendungen. Er ist ideal für die Prozessvalidierung in Dampfsterilisatoren, Reinigungs- und Desinfektionsgeräten und anderen kritischen Prozessen, bei denen eine präzise Temperaturkontrolle erforderlich ist. Mit einem weiten Temperaturbereich von −200 bis +200 °C und einer Genauigkeit von bis zu 0,05 °C gewährleistet er zuverlässige Ergebnisse. Dank Echtzeit-Datenübertragung und flexibler Messintervallauswahl eignet er sich perfekt für die lückenlose Dokumentation in validierten Prozessen. Seine robuste Bauweise sorgt für eine lange Lebensdauer und hohe Widerstandsfähigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.
Abmessungen (EBI 12–T220/–T220–EX/–T221): Ø 48×24H mm
Zertifizierungen:
Zertifiziert gemäß ISO 17665, ISO 15883, (EC) 1935/2004.
Bestellinformation:
Lieferumfang:
1× EBI 12-T21x, 1× Werkskalibrierzertifikat, Handbuch.
Bitte beachten