Low DNA Binding Snap Cap Microcentrifuge Tubes
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
3404-DLB 3400-DLB 3401-DLB 3402-DLB 3403-DLB 3405-DLB
525-1622EA 21.2 CHF
525-1622 525-1626 525-1624 525-1625 525-1623 525-1627
Low DNA Binding Snap Cap Microcentrifuge Tubes
Röhrchen Reaktionsgefäße
Diese Röhrchen haben eine geringe DNA-Bindung, was einen minimalen Probenverlust gewährleistet, und sind frei von PCR-Inhibitoren, UV-auslaugbaren Substanzen und menschlicher DNA, was sie ideal für empfindliche Anwendungen macht. Darüber hinaus ist die Sustain-Serie nachhaltig – mit biobasiertem Harz und ISCC-Zertifizierung, was ihr umweltfreundliches Design unterstreicht. Die Standard-DNA-Röhrchen mit geringer Bindung gewährleisten einen minimalen Probenverlust und sind frei von PCR-Inhibitoren, UV-auslaugbaren Substanzen und menschlicher DNA, was sie ideal für empfindliche Anwendungen