b.safe Disc Sensor Holders
Lieferant: Bohlender
R649-45 R649-55
BOHLR649-45EA 135 CHF
BOHLR649-45 BOHLR649-55
b.safe Disc Sensor Holders
Füllstandssensoren
Aus PE, höhenverstellbare Halterung für einen b.safe Scheibensensor (Bestellnummer BOHLR640-05)
  • Einfache Befestigung des b.safe Scheibensensors durch Einhängen der Halterung in die b.safe Waste Cap
  • Stufenlos in der Höhe verstellbare Position des Sensors zur Füllstandsüberwachung
  • Verwendung in Behältern und Kanistern aus nicht leitenden Materialien
Der Scheibensensor selbst wird in die vorgesehene Halterung eingeklipst, das Signalkabel wird in der Kabelführung knickfrei geführt. Nachdem die Halterung auf den PTFE-Einsatz der b.safe Waste Cap aufgesetzt