Abklatschplatten
Lieferant: Greiner Bio-One
629161_600 629180_600
391-3260EA 318 CHF
391-3260 391-0258
Abklatschplatten
Zellkulturschalen Petrischalen
PS, kristallklar. Die Kontaktschalen finden ihre Anwendung bei Hygienekontrollen zum Nachweis von Mikroorganismen bzw. beim Prüfen der Effektivität von Reinigung und Desinfektion an ebenen Flächen mittels Abklatschkulturen. Besonders in der pharmazeutischen und der Lebensmittelindustrie ist die Untersuchung des Keimgehalts und der Keimart an Oberflächen von großem Interesse, um mögliche Infektionsherde zu erkennen und zu identifizieren.
  • Gammasterilisiert
  • Belüftete oder nicht-belüftete Optionen
  • Graduierung und Aufteilung in 10 mm-Quadrate ermöglicht eine schnelle und einfache Auszählung