Flaschenaufsatz-Dispenser, Calibrex™
Lieferant: Socorex Isba
520.002 520.005 520.010
613-4855EA 583 CHF
613-4855 613-4856 613-4857
Flaschenaufsatz-Dispenser, Calibrex™
Flaschenaufsatz-Dispenser
Mit fixem oder einstellbarem Volumen.
  • Glaskolben, PFA-beschichtet für hoh Chemikalienbeständigkeit
  • QR Code für chemische Kompatibilität
  • Nachkalibrierung durch mitgelieferten Kalibrierschlüssel möglich
  • Auseinandernehmen und Zusammensetzen ohne Werkzeug.
  • Voll montiert bei 121 °C autoklavierbar
Dieses Modell deckt einen Volumenbereich von 1 bis 10 ml ab. Der Calibrex™ Dispenser kombiniert eine clevere, einfache Konstruktion und eine universelle chemische Kompatibilität. Sanfte Absaugung und Distribution garantieren ein reibungsloses Dispensieren, derMore Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable