Ersatz-Küken für Hähne, PYREX®
Lieferant: SciLabware
SST303K SST103K SST304K SST203K SST102K SST104K
BIBBSST303KEA 569 CHF
BIBBSST303K BIBBSST103K BIBBSST304K BIBBSST203K BIBBSST102K BIBBSST104K
Ersatz-Küken für Hähne, PYREX®
Hahnküken
Komplett austauschbares PTFE-Küken für PYREX® Sperrhähne.
  • Wird komplett mit abschraubbarer Haltevorrichtung geliefert
  • Selbstschmierend, vermeidet den Gebrauch von Fett für Sperrhähne
  • Als 1:10 Kegel ermöglichen sie eine Kombination aus Leistung und einfacher Handhabung
Lieferumfang: Das Küken wird komplett mit der abschraubbaren Haltevorrichtung geliefert.