VWR® Zippette Classic, Flaschenaufsatz-Dispenser
Lieferant: VWR Collection
612-4177EA 341 CHF
612-4177 612-4178 612-4180
VWR® Zippette Classic, Flaschenaufsatz-Dispenser
Flaschenaufsatz-Dispenser
Variables Volumen, autoklavierbar.
  • Feinjustierung für präzises und reproduzierbares Dispensieren
  • Alle benetzten Teile sind chemikalienbeständig und bei 121 °C autoklavierbar
  • Leicht zu entnehmender PTFE-Kolben zur leichten Betätigung und Reinigung
  • Der mit einer transparenten PP-Hülle geschützte Zylinder aus Borosilikatglas kann leicht entnommen und gereinigt werden
  • Einfaches Ansaugen und minimaler Verlust ohne Rückfluss in das Reservoir
Dieser präzisen, einfach handzuhabenden Dispenser mit speziell konzipiertem Auslauf gewährleistet ein genauesMore Product Information