Klimaschränke, Serie ICH
Lieferant: MEMMERT
ICH110 ICH110L ICH260 ICH260L ICH260LT01 ICH260LT81 ICH750 ICH750L
390-0663EA 12920 CHF
390-0663 390-0665 390-0666 390-0668 MEMMICH260LT01 MEMMICH260LT81 390-0669 390-0671
Klimaschränke, Serie ICH
Prüfkammern Lichtechtheits-Prüfkammern
Die ICH Serie von Klimakammern bietet eine schnelle und präzise Temperaturkontrolle von 10 bis 60 °C mit Befeuchtung von 10 bis 80% rF. Die Kompressorgekühlten Einheiten haben eine Innenkammer und ein Gehäuse aus Edelstahl für eine lange Lebensdauer und einfache Reinigung. Die ICH Modelle haben eine Feuchtigkeitsregelung, die ICH L Modelle eine Feuchtigkeitsregelung und Beleuchtung und die ICH C Modelle eine Feuchtigkeits- und elektronische CO₂-Regelung mit automatischer Nullpunkteinstellung, NDIR-Messsystem und Selbstdiagnosesystem.
  • Intuitives,