Kühlbrutschränke, ICP-Serie
Lieferant: Memmert
390-0613EA 7740 CHF
390-0613 390-0614 390-0615 390-0617
Kühlbrutschränke, ICP-Serie
Brutschränke Kühlbrutschränke
Das Sortiment an Kühlinkubatoren hat einen Temperaturbereich von unter Null bis 60 °C. Die Geräte gewährleisten kurze und präzise Aufheiz- und Abkühlzeiten ohne energieintensive Leistungsspitzen. Alle Modelle haben eine Innenkammer und ein Gehäuse aus Edelstahl für eine lange Lebensdauer und einfache Reinigung. Diese kompressorgekühlten Inkubatoren haben einen integrierten Datenlogger und eine digitale Zeitschaltuhr, die von 1 Minute bis 99 Tage und 23 Stunden einstellbar ist.
  • TwinDISPLAY Modelle, ideal für komplexe Rampenprozesse:
  • Intuitive, benutzerfreundliche Öfen mit 2 TFT-Displays. ControlCOCKPIT Parameter: Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Lüfterdrehzahl, Programmzeit, Zeitzonen und Sommerzeit. ControlCOCKPIT mit USB-Anschluss
  • Zwei PT100-Sensoren mit Vierdrahtleitung für wechselseitige Überwachung, die im Falle eines Fehlers andere Funktionen übernehmen.
  • Gespeicherte Protokolldaten werden am ControlCOCKPIT angezeigt (max. 10.000 Werte, entspricht etwa 1 Woche).
  • Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen von Protokolldaten, Hochladen und Installieren von Programmen sowie zum Protokollieren von Daten online
  • Mehrfach-Übertemperaturschutz mit akustischem und visuellem Alarm: elektronische Temperaturüberwachung TWW (Temperaturwählwächter, Klasse 3.3) oder TWB (Temperaturwählbegrenzer, Klasse 2), einstellbar auf dem Display (unabhängig einstellbare Temperaturüberwachung zum Schutz der Proben und des Inkubators) und mechanischer Temperaturbegrenzer TB (Schutzklasse 1) gemäß DIN 12880. AutoSAFETY passt sich automatisch an den eingestellten Wert innerhalb eines frei einstellbaren Toleranzbereich an. Einstellung einzelner min./max.-Werte für Über- oder Untertemperatur
Alle Modelle verfügen über die intuitive Steuerungs- und Protokollierungssoftware AtmoCONTROL, die Drag-and-Drop-Symbole zur Eingabe von Werten verwendet. Die Software ermöglicht die Online-Überwachung von bis zu 32 angeschlossenen Geräten und kann eine automatische Alarmmeldung an eine oder mehrere E-Mail-Adressen senden. Komplexe Rampenvorgänge können schnell und einfach programmiert werden. Die SetpointWAIT-Funktion stellt sicher, dass die Prozesszeit nicht beginnt, bevor die eingestellte Temperatur erreicht ist. Diese Funktion kann auch mit zusätzlichen, frei positionierbaren PT100-Sensoren genutzt werden, so dass die Prozesszeit bei Erreichen der eingestellten Temperatur an allen Messpunkten beginnt.
Bestellinformation: Lieferung ohne Gitter und Einlegeböden, benötigte Einlegeböden, Edelstahl-Gitter oder Tabletts bitte separat bestellen. Für alle Kammervolumina müssen mindestens 2 Einlegeböden oder Gitter zusätzlich bestellt werden. Umfangreiches Zubehör und werkseitig montierte Optionen wie Zugangsöffnungen, Innensteckdosen und Beleuchtung sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich vor der Bestellung an Avantor, um weitere Informationen zu erhalten, da diese nicht nachgerüstet werden können.
Bitte beachten Für Einzelheiten zum Sortiment an Einlegeböden und Gittern besuchen Sie unsere Website unter vwr.com oder wenden Sie sich an Ihr VWR-Vertriebszentrum.