Abklärflaschen, Glas, mit Stopfen, PYREX®
Lieferant: SciLabware
1569/16D 1569/18D 1569/22D
BIBB1569/16DEA 716 CHF
BIBB1569/16D BIBB1569/18D BIBB1569/22D
Abklärflaschen, Glas, mit Stopfen, PYREX®
Flaschen Abklärflaschen
Aus PYREX®, Borosilikatglas.
  • Geschliffener seitlicher Sockel (Größe 29/32) zur Aufnahme von Aufbauten mit Absperrhahn
  • Geschliffener Hals
  • Auslieferung mit Glasstopfen
Flaschen mit geschliffenem seitlichem Sockel.
Zertifizierungen: Gemäß ISO 4796