Kartuschenbrenner, hohe Temperatur
Lieferant: Usbeck
USBE1424EA 93.3 CHF
USBE1424
Kartuschenbrenner, hohe Temperatur
Heizgeräte Gasbrenner
Brenner für hohe Temperaturen mit elektrischer Piezozündung und Nadelventil. Maximale Temperatur 1600 °C.