PYREX®-Flaschen, Media-Lab, Braunglas, Ohne Verschluss und Ausgießring, DWK Life Sciences
Lieferant: SciLabware
1519/06 1519/08 1519/10 1519/01 1519/02 1519/04 1519/12 1519/18 1519/16
BIBB1519/06EA 873 CHF
BIBB1519/06 BIBB1519/08 BIBB1519/10 BIBB1519/01 BIBB1519/02 BIBB1519/04 BIBB1519/12 BIBB1519/18 BIBB1519/16
PYREX®-Flaschen, Media-Lab, Braunglas, Ohne Verschluss und Ausgießring, DWK Life Sciences
Flaschen Glasflaschen
Diese Flaschen sind ideal für die Lagerung lichtempfindlicher Materialien und sind eine braun beschichtete Version der bekannten Medien-Laborflaschen mit GL 45-Schraubgewinde. Lieferung ohne blauen Polypropylen-Schraubverschluss und transparenten Ausgießring.
  • Nur Flaschen; Lieferung ohne Verschluss und Ausgießring
  • Hergestellt aus braun beschichtetem Borosilikatglas
  • UV-absorbierend bis 500 nm
  • Ideal für die Lagerung lichtempfindlicher Materialien
  • Mit Trace-Code für herunterladbares Chargenzertifikat bedruckt
Autoklavieren Sie Flaschen niemals mit