Reinraumbrille, Coverall Autoclave
Lieferant: Bollé Safety
Coverall Autoclave
BOLECOVACLAVEEA 42.4 CHF
BOLECOVACLAVE
Reinraumbrille, Coverall Autoclave
Vollsichtbrillen
Diese Reinraum-Vollsichtbrille mit einstellbarer Belüftung sorgt für Schutz und Komfort. Zur Verwendung mit Korrektionsbrillen geeignet.
  • PLATINUM-beschichtete Gläser: Beschichtung auf beiden Seiten bietet erhöhte Kratzfestigkeit (1,4 cd/m²), hohe Chemikalienbeständigkeit gegen die meisten aggressiven Chemikalien sowie verringerte Beschlagbildung
  • Verstellbarer Riemen
  • Obere indirekte und austauschbare Belüftung
  • Ultrakomfortable autoklavierbare Brille
Gewicht: 54 g
EN 166
Zertifizierungen: EN 166