Trockenschränke, großvolumig, Heratherm™ General Protocol und Advanced Protocol Serie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
51029328 51029331 51029332 51029340 51029342 51029345 51029346 51029348
466-0377EA 6590 CHF
466-0377 466-0341 466-0378 466-0379 466-0380 466-0342 466-0381 466-0382
Trockenschränke, großvolumig, Heratherm™ General Protocol und Advanced Protocol Serie
Öfen Standard-Trockenschränke
Heratherm™ large capacity ovens were designed for larger samples or high sample volume. All models have a large, easy to view, vacuum fluorescence display and simple to use touch button operation which is controlled by a microprocessor and automatic over-temperature alarm system to protect samples. All units are available in convenient 230 V version - no special connection required.
General Protocol ovens: General Protocol ovens provide gentle heating via natural convection ideal for high capacity routine drying and heating applications. Units have corrosion-resistant stainless steel (1.4016) inner chambers, an intuitive user interface, easy to read display and lockable castors for easy set-up, stability and mobility in the lab. There is a choice of two sizes, 400 or 750 litres, the larger unit is also available in 400 V for high temperatures and fastest heat-up and recovery times.
Niedriger Gesamt-Energieverbrauch: Bis zu 25 % Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Trockenschränken
Schützt empfindliche Proben und bietet dennoch eine Homogenität von ± 3,0 °K und eine Temperaturstabilität von 0,5 °K bei 150 °C
Türen können für einen leichten Zugang über 180° weit geöffnet werden; die Einheiten haben Einlegeböden, die für die Reinigung leicht herausgenommen werden können
Timerfunktion zur Programmierung der Start- oder Abschaltzeiten für zusätzliche Energieersparnis
Advanced Protocol Trockenschränke: Die Heratherm™ Advanced Protocol Trockenschränke bieten Umluft über einen Lüfter mit 2 Geschwindigkeiten für schnelleres Trocknen und eine bessere Temperaturstabilität und -homogenität. Die Geräte haben einen Innenraum aus Edelstahl (1.4301) und eine Zugangsöffnung für externe Sensoren für eine unabhängige Datenüberwachung oder für andere Geräte für bestimmte Test-Aufbauten. Eine große Auswahl an zusätzliche Funktionen gewährleisten größere Flexibilität, Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Die Geräte sind in zwei Größen, 400 oder 750 Liter, erhältlich; die größere Einheit ist auch als 400-V-Version für hohe Temperaturen bis zu 300 °C und ein schnelles Aufheizen erhältlich.
Lüfter hat eine niedrige Geschwindigkeit für Anwendungen, die einen minimalen Luftstrom erfordern (z. B. Trocknen von Pulvern), oder eine hohe Geschwindigkeit für schnellstes Trocknen und Aufheizen und beste Temperaturstabilität und -homogenität
Einheiten bieten eine einfache Kalibrationsroutine zur Einhaltung der Temperatur über die Zeit
Programmierbare Steuerung für vordefinierte Temperaturrampen, bis zu 10 Temperaturschritte können pro Programm definiert werden
Lüfterdrehzahl und Klappenposition werden elektronisch gesteuert und können für maximale Prozessflexibilität für jeden Programmschritt individuell verändert werden
Speicherung von bis zu 10 Programmen, um Prozesse schnell und einfach zu wiederholen
Ausgeklügelter Timer bietet die Wahl zwischen einfachem Ein/Aus-Timer, sich wöchentlich wiederholendem Timer oder auf Grundlage des 24-Stunden-Zeitformat festgelegter Trockenschrankaktivität
Bestellinformation: Für weitere Informationen zu Einlegeböden besuchen Sie bitte www.vwr.com oder kontaktieren Sie Ihre lokale VWR-Niederlassung.
Lieferumfang: Lieferung mit 2 Einlegeböden, zusätzliche Einlegeböden sind als optionales Zubehör erhältlich.