HPLC-Säulen, Pursuit™
Lieferant: VARIAN
A3000250X046 A3001020X020 A3001050X030 A3000020X020 A3000050X020 A3000050X046 A3000100C020 A3000100C030 A3000100C046 A3000100X020 A3000100X030 A3000100X046 A3000125X040 A3000150C030 A3000150C046 A3000150X020 A3000150X030 A3000150X039 A3000150X046 A3000150X100 A3000150X212 A3000250C030 A3000250C046 A3000250X020 A3000250X021 A3000250X030 A3000250X040 A3000250X100 A3000250X212 A3000CG2 A3000CG3 A3001030X020 A3001030X046 A3001050C020 A3001050C030 A3001050C046 A3001050X020 A3001050X046 A3001100C020 A3001100C030 A3001100X020 A3001100X030 A3001100X046 A3001150C030 A3001150C046 A3001150X020 A3001150X030 A3001150X046 A3001250X020 A3001250X046 A3002150X046 A3002150X212 A3002150X500 A3002250X046 A3002250X100 A3002250X212 A3002250X500 A3002300X039 A3030030X046 A3030050X020 A3030100X046 A3030150C046 A3030150X020 A3030150X046 A3030250C046 A3041030X020 A3040250X046 A3031100X020 A3031100X030 A3031100X046 A3031150C046 A3031150X020 A3031050X020 A3032150X046 A3031150X046 A3031CG2 A3031CG3 A3031020X020 A3030250X040 A3030250X046 A3030CG2 A3030CG3 A3040250X030 A3040250X100 A3040150X020 A3040150X046 A3040250C030 A3040250C046 A3041100P046 A3041050X020 A3041050X030 A3041050X046 A3041100X020 A3041100X030 A3041100X046 A3040030X020 A3032250X046 A3032250X100 A3040050X010 A3040100X020 A3040100C046 A3040100X212 A3040050X020 A3040050X021 A3040050X046 A3041250X020 A3041250X046 A3041150X020 A3041150X010 A3041150X030 A3041150X046 A3041150X100 A3041200X020 A3001CG2 A3001CG3 A7000250C046 A3050050X020 A3050100X020 A3050100X046 A3050150X020 A3050150X021 A3050150X030 A3050150X046 A3050200X046 A3050250X020 A3050250X030 A3050250X100 A3051020X020 A3051030X020 A3051050X020 A3051050X046 A3051100X020 A3051100X030 A3051100X046 A3051150X020 A3051150X030 A3051150X046 A7000150C046 A7000150X046 A7000250X046 A7001100C046 A7001100X030 A7001100X046 A3040CG2 A3040CG3 A3050150X100 A7001100X020 A7001150C046
VARIA3000250X046EA 1470 CHF
VARIA3000250X046 VARIA3001020X020 VARIA3001050X030 VARIA3000020X020 VARIA3000050X020 VARIA3000050X046 VARIA3000100C020 VARIA3000100C030 VARIA3000100C046 VARIA3000100X020 VARIA3000100X030 VARIA3000100X046 VARIA3000125X040 VARIA3000150C030 VARIA3000150C046 VARIA3000150X020 VARIA3000150X030 VARIA3000150X039 VARIA3000150X046 VARIA3000150X100 VARIA3000150X212 VARIA3000250C030 VARIA3000250C046 VARIA3000250X020 VARIA3000250X021 VARIA3000250X030 VARIA3000250X040 VARIA3000250X100 VARIA3000250X212 VARIA3000CG2 VARIA3000CG3 VARIA3001030X020 VARIA3001030X046 VARIA3001050C020 VARIA3001050C030 VARIA3001050C046 VARIA3001050X020 VARIA3001050X046 VARIA3001100C020 VARIA3001100C030 VARIA3001100X020 VARIA3001100X030 VARIA3001100X046 VARIA3001150C030 VARIA3001150C046 VARIA3001150X020 VARIA3001150X030 VARIA3001150X046 VARIA3001250X020 VARIA3001250X046 VARIA3002150X046 VARIA3002150X212 VARIA3002150X500 VARIA3002250X046 VARIA3002250X100 VARIA3002250X212 VARIA3002250X500 VARIA3002300X039 VARIA3030030X046 VARIA3030050X020 VARIA3030100X046 VARIA3030150C046 VARIA3030150X020 VARIA3030150X046 VARIA3030250C046 VARIA3041030X020 VARIA3040250X046 VARIA3031100X020 VARIA3031100X030 VARIA3031100X046 VARIA3031150C046 VARIA3031150X020 VARIA3031050X020 VARIA3032150X046 VARIA3031150X046 VARIA3031CG2 VARIA3031CG3 VARIA3031020X020 VARIA3030250X040 VARIA3030250X046 VARIA3030CG2 VARIA3030CG3 VARIA3040250X030 VARIA3040250X100 VARIA3040150X020 VARIA3040150X046 VARIA3040250C030 VARIA3040250C046 VARIA3041100P046 VARIA3041050X020 VARIA3041050X030 VARIA3041050X046 VARIA3041100X020 VARIA3041100X030 VARIA3041100X046 VARIA3040030X020 VARIA3032250X046 VARIA3032250X100 VARIA3040050X010 VARIA3040100X020 VARIA3040100C046 VARIA3040100X212 VARIA3040050X020 VARIA3040050X021 VARIA3040050X046 VARIA3041250X020 VARIA3041250X046 VARIA3041150X020 VARIA3041150X010 VARIA3041150X030 VARIA3041150X046 VARIA3041150X100 VARIA3041200X020 VARIA3001CG2 VARIA3001CG3 VARIA7000250C046 VARIA3050050X020 VARIA3050100X020 VARIA3050100X046 VARIA3050150X020 VARIA3050150X021 VARIA3050150X030 VARIA3050150X046 VARIA3050200X046 VARIA3050250X020 VARIA3050250X030 VARIA3050250X100 VARIA3051020X020 VARIA3051030X020 VARIA3051050X020 VARIA3051050X046 VARIA3051100X020 VARIA3051100X030 VARIA3051100X046 VARIA3051150X020 VARIA3051150X030 VARIA3051150X046 VARIA7000150C046 VARIA7000150X046 VARIA7000250X046 VARIA7001100C046 VARIA7001100X030 VARIA7001100X046 VARIA3040CG2 VARIA3040CG3 VARIA3050150X100 VARIA7001100X020 VARIA7001150C046
HPLC-Säulen, Pursuit™
Chromatographiesäulen
Diese Pursuit™-Säulen eignen sich ideal für die Analyse von Bleiverbindungen und biologischen Proben. Der Bedarf an Ionenpaarawirkstoffen wie TFA entfällt oft, wodurch die Leistung von Einzel- und parallelen Mehrkanal-LC/MS-Systemen maximiert wird.
  • Auf der größere Silica mit einer Porengröße von 200 Å aufgebaut
  • Für LC/MS- und Hochdurchsatzanwendungen
Eine hohe Ligandendichte ermöglicht bis zu 40% schnellere Trennungen ohne Einbußen bei der Auflösung, indem der Stofftransfer durch die größere Porengröße optimiert wird.