Ammonium-1-pyrrolidincarbodithioat, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
548000-100EA 169 CHF
548000-100
Ammonium-1-pyrrolidincarbodithioat, Millipore®
Ammonium-1-pyrrolidincarbodithioat
Formel: C₅H₁₂N₂S₂
MW: 146,3 · 18,0 g/mol
MDL Number: MFCD00012720
CAS-Nummer: 5108-96-3
EINECS: 225-834-4