N-(Chloracetyl)morpholin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
4-(Chloroacetyl)morpholine, 4-(2-Chloroacetyl)morpholine
B21548.06
B21548.03
B21548.06EA
185
CHF
B21548.06
B21548.03
N-(Chloracetyl)morpholin ≥97%
N-(Chloracetyl)morpholin
Purity: 97+%
CAS No.: 1440-61-5
Molecular Formula: C6H10ClNO2
Formula Weight: 163.61
Melting Point: 27-30°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00721939
Formel:
C₆H₁₀ClNO₂ MW: 163.61 g/mol Melting Pt: 27…30 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00721939 CAS-Nummer: 1440-61-5 EINECS: 215-880-3 UN: 3261 ADR: 8 III |