Palladium(II)nitrat 1% in Salpetersäure 10%, Specpure® Matrixmodifizierlösung
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
44241.AEEA 774 CHF
44241.AE
Palladium(II)nitrat 1% in Salpetersäure 10%, Specpure® Matrixmodifizierlösung
Palladium(II) nitrate
Formel: N₂O₆Pd
MW: 230,43 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011169
CAS-Nummer: 10102-05-3
EINECS: 231-714-2
UN: 3264
ADR: 8,III