Palladium(II)nitrat 0,1% in Salpetersäure 10%, Specpure® Matrixmodifizierlösung
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
44765.AEEA
458
CHF
44765.AE
Palladium(II)nitrat 0,1% in Salpetersäure 10%, Specpure® Matrixmodifizierlösung
Palladium(II) nitrate
Formel:
N₂O₆Pd MW: 230,43 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011169 CAS-Nummer: 10102-05-3 EINECS: 231-714-2 UN: 2031 ADR: 8,II |