Tellur-Standardlösung, 1.000 mg/l Te in 10%iger Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86715.180EA
64.1
CHF
86715.180
86715.260
Tellur-Standardlösung, 1.000 mg/l Te in 10%iger Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Tellur-Standards
- Rückführbar auf SRM von NIST
- Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
- Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%