EEDQ (Ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydrochinolin)carboxylat)
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyms:
2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline, N-Ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, Ethyl 2-ethoxyquinoline-1(2H)-carboxylate
4015690.0100
4015690.0500
BACE4015690.0100EA
0
CHF
BACE4015690.0100
BACE4015690.0500
EEDQ (Ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydrochinolin)carboxylat)
EEDQ (Ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydrochinolin)carboxylat)
Formel:
C₁₄H₁₇NO₃ MW: 247,29 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006703 CAS-Nummer: 16357-59-8 EINECS: 240-418-2 |