2,6-Diacetylpyridin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
330860010 330860050 330860250
ACRO330860010EA 55 CHF
ACRO330860010 ACRO330860050 ACRO330860250
2,6-Diacetylpyridin 99%
2,6-Diacetylpyridin
Formel: C₉H₉NO₂
Melting Pt: 78…82 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006304
CAS-Nummer: 1129-30-2
EINECS: 214-442-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 82 °C
GC ≥98.5 %