Natriumnicotinat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B22224.22
B22224.36
B22224.22EA
77.2
CHF
B22224.22
B22224.36
Natriumnicotinat ≥98%
Natriumnicotinat
Purity: 98%
CAS No.: 54-86-4
Molecular Formula: C6H4NNaO2
Formula Weight: 145.10
Melting Point:
Formel:
C₆H₄NNaO₂ Melting Pt: >300 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064352 CAS-Nummer: 54-86-4 EINECS: 200-215-1 |