2-(4-Fluorphenoxy)benzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H34259.MD
H34259.03
H34259.MDEA
62.8
CHF
H34259.MD
H34259.03
2-(4-Fluorphenoxy)benzaldehyd ≥97%
2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 320423-61-8
Molecular Formula: C13H9FO2
Formula Weight: 216.21
MDL No.: MFCD01568770
Formel:
C₁₃H₉FO₂ MW: 216,21 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01568770 CAS-Nummer: 320423-61-8 |