4-Chlor-2-fluor-6-iodanilin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L17658.03
L17658.06
L17658.03EA
60.1
CHF
L17658.03
L17658.06
4-Chlor-2-fluor-6-iodanilin 96%
4-Chlor-2-fluor-6-iodanilin
Purity: 96%
CAS No.: 216393-67-8
Molecular Formula: C6H4ClFIN
Formula Weight: 271.46
Melting Point: 39-41°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD01318122
Formel:
C₆H₄ClFIN MW: 271,46 g/mol Melting Pt: 39…41 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01318122 CAS-Nummer: 216393-67-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |