N-Palmitoyltaurin
Lieferant: Cayman Chemical
10005611-1 10005611-10 10005611-5
CAYM10005611-1EA 151 CHF
CAYM10005611-1 CAYM10005611-10 CAYM10005611-5
N-Palmitoyltaurin
N-Palmitoyltaurin
Formel: C₁₈H₃₇NO₄S
CAS-Nummer: 83982-06-3