Scopoletin (7-Hydroxy-6-methoxy-2H-chromen-2-on)
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: Scopoletin, 7-Hydroxy-6-methoxy-2H-chromen-2-one
7210.1 7210.2
ROTH7210.1EA 219.7 CHF
ROTH7210.1 ROTH7210.2
Scopoletin (7-Hydroxy-6-methoxy-2H-chromen-2-on)
Scopoletin (7-Hydroxy-6-methoxycumarin)
Formel: C₁₀H₈O₄
MW: 192,1681 g/mol
MDL Number: MFCD00006872
CAS-Nummer: 92-61-5
EINECS: 202-171-9