Tantal-Standardlösung, 1.000 mg/l Ta in 5%iger Salpetersäure mit Flußsäure (max. 1%) AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86714.180EA 43.8 CHF
86714.180 86714.260
Tantal-Standardlösung, 1.000 mg/l Ta in 5%iger Salpetersäure mit Flußsäure (max. 1%) AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Tantal-Standards
  • Rückführbar auf SRM von NIST
  • Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
  • Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%