Germanium-Standardlösung, 1.000 mg/l Ge in 5%iger Salpetersäure mit Flußsäure (max. 1%) AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86680.180EA 37.87 CHF
86680.180 86680.260
Germanium-Standardlösung, 1.000 mg/l Ge in 5%iger Salpetersäure mit Flußsäure (max. 1%) AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Germanium-Standards
  • Rückführbar auf SRM von NIST
  • Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
  • Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%