Rhodium-Standardlösung, 1.000 mg/l Rh in 5%iger Salzsäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86704.180EA
338
CHF
86704.180
86704.260
Rhodium-Standardlösung, 1.000 mg/l Rh in 5%iger Salzsäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Rhodium-Standards
- Rückführbar auf SRM von NIST
- Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
- Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%