Palladium-Standardlösung, 1.000 mg/l Pd in 5%iger Salzsäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86700.180EA 114.8 CHF
86700.180 86700.260
Palladium-Standardlösung, 1.000 mg/l Pd in 5%iger Salzsäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Palladium-Standards
  • Rückführbar auf SRM von NIST
  • Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
  • Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%