o-Xylol, Hydranal™ Lösungsvermittler für Karl Fischer Titration, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: 1,2-Dimethylbenzene
37866-1L 37866-6X1L
37866-1LEA 109.6 CHF
37866-1L 37866-6X1L
o-Xylol, Hydranal™ Lösungsvermittler für Karl Fischer Titration, Fluka™
o-Xylol
Formel: C₈H₁₀
MW: 106.17 g/mol
Siedepunkt: 143…145 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: –25 °C
Dichte: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 7.6 %(V)
Lager Temperatur: Room Temperature
MDL Number: MFCD00008519
CAS-Nummer: 95-47-6
EINECS: 202-422-2
UN: 1307
ADR: 2 III
Merck Index: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dd6c62d1c62b6e7f71df7e157aae77162b3bcf1&vid=3ec8c09bb94f634e9f90b6f9e8320cd626f276d0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Suitability (for KF-titration) test passed
Assay of water Max. 0.02 %
Number Of Samples Min. 2