Calciumsulfat, Drierite™ 3 mm (8 mesh) für die Trocknung, mit Indikator (Kobalt (II) Chlorid)
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
279774HEA 70 CHF
279774H 23025.
Calciumsulfat, Drierite™ 3 mm (8 mesh) für die Trocknung, mit Indikator (Kobalt (II) Chlorid)
Calcium sulphate
Formel: CaO₄S
MW: 136,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010912
CAS-Nummer: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
UN: 3077
ADR: 9,III