Calciumsulfat, Drierite™ 6 mesh für die Trocknung, mit Indikator (Kobalt (II) Chlorid)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
43064.TD 43064.XA
43064.TDEA 99.7 CHF
43064.TD 43064.XA
Calciumsulfat, Drierite™ 6 mesh für die Trocknung, mit Indikator (Kobalt (II) Chlorid)
Calcium sulphate
CAS No.: 7778-18-9 Physical Form: Granular, -6 Mesh Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Blue to pink Odour: Odourless Merck Reference: 14,1706 MDL No.: MFCD00010912
Formel: CaO₄S
MW: 136.14 g/mol
Melting Pt: 1350
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010912
CAS-Nummer: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,1706