Thallium-Standardlösung, 1.000 mg/l Tl in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86718.180EA
28.21
CHF
86718.180
86718.260
Thallium-Standardlösung, 1.000 mg/l Tl in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Thallium-Standards
- Rückführbar auf SRM von NIST
- Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
- Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%