Silicium-Standardlösung, 1.000 mg/l Si in Wasser AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: Avantor
VWR® AVS TITRINORM
86710.260EA 56.3 CHF
86710.260 86710.180
Silicium-Standardlösung, 1.000 mg/l Si in Wasser AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Silizium-Standards
  • Rückführbar auf SRM von NIST
  • Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
  • Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%