Scandium-Standardlösung, 1.000 mg/l Sc in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86708.180EA 111.3 CHF
86708.180 86708.260
Scandium-Standardlösung, 1.000 mg/l Sc in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Scandium-Standards
  • Rückführbar auf SRM von NIST
  • Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
  • Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%